Learn More
o-Cresol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Methylphenol |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 500 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3 |
| Peso formulazione | 108.0575 |
| Percent Purity | >95% |