Learn More
o-Cresol, TRC
Codice prodotto. 18013250
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
500 g
Dimensione della confezione:
500g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18013250 50 g 50g
18012950 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18013250 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC78191050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-48-7
Formula molecolare C7 H8 O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Sinonimo Phenol, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylphenol (ACI), o-Cresol (8CI), 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 1-Methyl-2-hydroxybenzene, 2-Cresol, 2-Hydroxytoluene, NSC 23076, NSC 36809, o-Cresylic acid, o-Hydroxytoluene, o-Methylphenol, o-Methylphenylol, o-Oxytoluene, o-Toluol
IUPAC Name 2-methylphenol
SMILES Cc1ccccc1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Methylphenol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
Peso formulazione 108.0575
Percent Purity >95%