Learn More
o-Cresolglycolic Acid, TRC
Codice prodotto. 30137430
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137430 500 mg 500mg
30136138 50 mg 50mg
30009745 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137430 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB399870500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1878-49-5
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.17
Sinonimo o-Cresoxyacetic Acid, o-Cresyloxyacetic Acid, o-Tolyloxyacetic Acid, 2-(2-Methylphenoxy)acetic Acid, (2-Methylphenoxy)acetic Acid, (o-Methylphenoxy)acetic Acid, 2-(o-Tolyloxy)acetic Acid, 2-Methylphenyloxyacetic Acid, 2-[(2-Methylphenyl)oxy]acetic Acid, NSC 5293;
IUPAC Name 2-(2-methylphenoxy)acetic acid
SMILES Cc1ccccc1OCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico o-Cresolglycolic Acid
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H10O3/c1-7-4-2-3-5-8(7)12-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Peso formulazione 166.063