Learn More
o-Cresolphthalein Complex, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15646100 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15646100
Marca: Honeywell-Fluka 640005G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Indicator (for complexometry)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2411-89-4
Formula molecolare C32H32N2O12
Molecular Weight (g/mol) 636.61
Numero MDL MFCD00005911
InChI Key IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75485
IUPAC Name 2-[[5-[1-[3-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-5-methylphenyl]-3-oxo-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl]methyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMILES CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico o-Cresolphthalein Complexone
Punto di fusione 179°C to 182°C
Punti di ebollizione >260°C
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 381994
Peso formulazione 636.6g/mol
Odore Unpleasant
Imballaggio Glass Bottle
Colore Yellow
Quantità 5 g
Forma fisica Powder