Learn More
Thermo Scientific Chemicals o-Cresolphthalein Complexone, pure
Codice prodotto. 10285850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10285850 5 g Glass bottle 5g
10295850 25 g Glass bottle 25g
10269413 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10285850 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 182440050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 2411-89-4 | C32H32N2O12 | 636.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2411-89-4
Formula molecolare C32H32N2O12
Molecular Weight (g/mol) 636.61
Numero MDL MFCD00005911
InChI Key IYZPEGVSBUNMBE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-Cresolphthalexon, Phthalein Complexon
PubChem CID 75485
IUPAC Name 2-[({5-[1-(3-{[bis(carboxymethyl)amino]methyl}-4-hydroxy-5-methylphenyl)-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl]-2-hydroxy-3-methylphenyl}methyl)(carboxymethyl)amino]acetic acid
SMILES CC1=CC(=CC(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1O)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico o-Cresolphthalein Complexone
Punto di fusione 181.0°C
Nota nome Pure
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 573 to 579nm (in 0.1N NaOH)
Perdita all'essiccatura 10% max. (1 g, 105°C)
Imballaggio Glass bottle
Adeguatezza As indicator for complexometry: Passes Test
Spettrometria UV Complies
Indice di Merck 15, 2566
Colore Brown to White
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: readily soluble in aqueous ammonia, readily soluble in organic solvents
Quantità 5 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 636.6
Grado Pure