Learn More
o-Cresolphthalein Complexone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | o-Cresolphthalein Complexone |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C32H32N2O12/c1-17-7-21(9-19(29(17)43)11-33(13-25(35)36)14-26(37)38)32(24-6-4-3-5-23(24)31(45)46-32)22-8-18(2)30(44)20(10-22)12-34(15-27(39)40)16-28(41)42/h3-10,43-44H,11-16H2,1-2H3,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42) |
| Peso formulazione | 636.1955 |