Learn More
O-Desethyl O-Propyl Sildenafil, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Propoxyphenyl Sildenafil |
| CAS | 877777-10-1 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C23H32N6O4S |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 1,6-dihydro-1-methyl-5-[5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-3-propyl-, Piperazine, 1-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxyphenyl]sulfonyl]-4-methyl- (9CI), 1,6-Dihydro-1-methyl-5-[5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H32N6O4S/c1-5-7-18-20-21(28(4)26-18)23(30)25-22(24-20)17-15-16(8-9-19(17)33-14-6-2)34(31,32)29-12-10-27(3)11-13-29/h8-9,15H,5-7,10-14H2,1-4H3,(H,24,25,30) |
| SMILES | CCCOc1ccc(cc1C2=Nc3c(CCC)nn(C)c3C(=O)N2)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 488.6 |
| Percent Purity | >95 |