Learn More
O-Desmethyl Brinzolamide, TRC
Codice prodotto. 30133840
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133840 50 mg 50mg
30004513 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133840 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB67761050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 186377-56-0
Formula molecolare C11 H19 N3 O5 S3
Molecular Weight (g/mol) 369.4807
Sinonimo 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-hydroxypropyl)-, 1,1-dioxide, (4R)-, 2H-Thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide, 4-(ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-hydroxypropyl)-, 1,1-dioxide, (R)- (9CI), (4R)-4-(Ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-hydroxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide, (R)-4-(Ethylamino)-3,4-dihydro-2-(3-hydroxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide, Brinzolamide O-Desmethyl Impurity
IUPAC Name (4R)-4-(ethylamino)-2-(3-hydroxypropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrothieno[3,2-e]thiazine-6-sulfonamide
SMILES CCN[C@H]1CN(CCCO)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico O-Desmethyl Brinzolamide
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H19N3O5S3/c1-2-13-9-7-14(4-3-5-15)22(18,19)11-8(9)6-10(20-11)21(12,16)17/h6,9,13,15H,2-5,7H2,1H3,(H2,12,16,17)/t9-/m0/s1
Peso formulazione 369.0487