Learn More
(+)-O-Desmethyl-N,N-bisdesmethyl Tramadol, TRC
Codice prodotto. 30350441
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30350441 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30350441 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD2911551MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-O-Desmethyl-N,N-bisdesmethyltramadol
CAS 1235568-21-4
Formula molecolare C13 H19 N O2
Quantità 1 mg
Sinonimo Phenol, 3-[(1R,2R)-2-(aminomethyl)-1-hydroxycyclohexyl]-, 3-[(1R,2R)-2-(Aminomethyl)-1-hydroxycyclohexyl]phenol, (+)-O-Desmethyl-N,N-bisdesmethyl tramadol, (R,R)-N,N,O-Tridesmethyltramadol
InChI Formula InChI=1S/C13H19NO2/c14-9-11-4-1-2-7-13(11,16)10-5-3-6-12(15)8-10/h3,5-6,8,11,15-16H,1-2,4,7,9,14H2/t11-,13+/m1/s1
SMILES NC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
IUPAC Name 3-[(1R,2R)-2-(aminomethyl)-1-hydroxycyclohexyl]phenol
Molecular Weight (g/mol) 221.3
Peso formulazione 221.1416