Learn More
O-Desmorpholinopropyl-O-methyl-gefitinib, TRC
Codice prodotto. 30136563
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136563 100 mg 100mg
30135483 10 mg 10mg
17931335 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136563 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD296840100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 153437-78-6
Formula molecolare C16H13ClFN3O2
Molecular Weight (g/mol) 333.74
Sinonimo 4-Quinazolinamine, N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
IUPAC Name N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
SMILES COc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OC
Specifica
Materiale o nome chimico O-Desmorpholinopropyl-O-methyl-gefitinib
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H13ClFN3O2/c1-22-14-6-10-13(7-15(14)23-2)19-8-20-16(10)21-9-3-4-12(18)11(17)5-9/h3-8H,1-2H3,(H,19,20,21)
Peso formulazione 333.068