Specifications
| Materiale o nome chimico | o-Dianisidine, free base |
| Colore | Brown |
| Intervallo percentuale saggio | 99.9% |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 244.3 |
| Forma fisica | Powder |