Learn More
o-Dianisidine, TRC
Codice prodotto. 18090440
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18090440 2.5 g 2.50g
18010350 500 mg 500mg
18053550 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18090440 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4164982.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-90-4
Formula molecolare C14 H16 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 244.29
Sinonimo Benzidine, 3,3'-dimethoxy- (8CI), Fast Blue B Base (6CI), 3,3'-Dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3'-Dimethoxy-4,4'-diaminobiphenyl, 3,3'-Dimethoxy-4,4'-diaminodiphenyl, 3,3'-Dimethoxybenzidene, 3,3'-Dimethoxybenzidine, 4,4'-Bi-o-anisidine, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl, Amacel Developed Navy SD, Azogene Fast Blue B, Blue BN Base, Blue Base Irga B, Blue Base NB, C.I. Disperse Black 6, Cellitazol B, Cibacete Diazo Navy Blue 2B, Diacel Navy DC, Dianisidine, Fast Blue Base B, Fast Blue DSC Base, Hiltonil Fast Blue B Base, Kayaku Blue B Base, Lake Blue B Base, Mitsui Blue B Base, NSC 3168, Naphthanil Blue B Base, Setacyl Diazo Navy R, o-Dianisidine
IUPAC Name 4-(4-amino-3-methoxyphenyl)-2-methoxyaniline
SMILES COc1cc(ccc1N)c2ccc(N)c(OC)c2
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3'-Dimethoxybenzidine
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C14H16N2O2/c1-17-13-7-9(3-5-11(13)15)10-4-6-12(16)14(8-10)18-2/h3-8H,15-16H2,1-2H3
Peso formulazione 244.1212