Learn More
O-(endo-5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 98+%
Codice prodotto. 15415265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15415265 5 g 5g
15405265 1 g 1g
15425265 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15415265 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54194.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 125700-73-4 | C14H20BF4N3O3 | 365.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 125700-73-4
Formula molecolare C14H20BF4N3O3
Molecular Weight (g/mol) 365.14
Numero MDL MFCD00167753
InChI Key DMTWWFCCBWWXSA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-endo-5-norbornene-2,3-dicarboxymido-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, dimethylamino 1r,2s,6r,7s-3,5-dioxo-4-azatricyclo 5.2.1.0_,? dec-8-en-4-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate
PubChem CID 91634054
IUPAC Name [(dimethylamino)({3,5-dioxo-4-azatricyclo[5.2.1.0²,⁶]dec-8-en-4-yl}oxy)methylidene]dimethylazanium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1C(=O)C2C3CC(C=C3)C2C1=O)=[N+](C)C
Specifica
Materiale o nome chimico O-(endo-5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Punto di fusione 216°C to 219°C
Quantità 5 g
Sensibilità Light and moisture sensitive
Peso formulazione 365.13
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • O-(endo-5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: O-(5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-N,N,N,N-tetramethyluronium tetrafluoroborate