Learn More
O-(endo-5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 98+%
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Materiale o nome chimico | O-(endo-5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate |
| Punto di fusione | 216°C to 219°C |
| Quantità | 25 g |
| Sensibilità | Light and moisture sensitive |
| Peso formulazione | 365.13 |
| Percent Purity | ≥98% |
Sécurité et traitement
- O-(endo-5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: O-(endo-5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate