Learn More
O-((Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino)-N,N,N',N'-tetramethyluronium BF4, 98%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10752623 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
:
25 g; flacone in vetro
Codice prodotto. 10752623
Marca: Thermo Scientific Acros 310010250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico O-((Ethoxycarbonyl)cyanomethyleneamino)-N,N,N';,N';-tetramethyluronium BF4
Nota nome 98%
CAS 136849-72-4
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 141°C to 147°C
Colore White to Yellow
Analisi elementare 97.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H17BF4N4O3
Numero MDL MFCD00192127 MFCD00192127
Quantità 25 g
Sinonimo totu, o-cyano ethoxycarbonyl methylenamino-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethylenamino n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethylenamino-n,n,n',n'-tetra methyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethyleneamino-n,n,n',n'-tetramethyluronium bf4, e-2-1-cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneamino-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethylenamino-n,n,n'n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarbonyl cyanomethyleneamino-n,n,n',n'-tetramethyl uronium tetrafluoroborate, o-ethoxycarboxyl cyanomethyleneamino-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
InChI Key FPQVGDGSRVMNMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[B-](F)(F)F.CCOC(=O)C(=NOC(N(C)C)=[N+](C)C)C#N
IUPAC Name ethyl cyano({[(dimethylamino)(dimethyliminiumyl)methoxy]imino})formate; tetrafluoroboranuide
Molecular Weight (g/mol) 328.07
PubChem CID 9601231
Peso formulazione 327.95
Forma fisica Crystalline Powder