Learn More
o-Fluorotoluene, 99%
Codice prodotto. 10605352 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10605352 100 g Bottiglia in vetro 100g
10499600 500 g Bottiglia in vetro 500g
10257253 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10605352 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119661000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-52-3 | C7H7F | 110.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-52-3
Numero MDL MFCD00000322
InChI Key MMZYCBHLNZVROM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluorotoluene, o-fluorotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl, toluene, o-fluoro, 1-methyl-2-fluorobenzene, unii-l55xkb3k7h, 1-fluoro-2-methyl-benzene, ortho-fluorotoluene, fluorotoluene, l55xkb3k7h
PubChem CID 7241
IUPAC Name 1-fluoro-2-methylbenzene
SMILES CC1=CC=CC=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico o-Fluorotoluene
Nota nome 99+%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -62.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0000g/mL
Punti di ebollizione 113.0°C to 114.0°C
Punto d'infiammabilità 8°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C7H7F
Formula lineare CH3C6H4F
Indice di rifrazione 1.4720 to 1.4750
Quantità 100 g
Beilstein 05, 290
Indice di Merck 15, 4212
Gravità specifica 1
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Molecular Weight (g/mol) 110.13
Peso formulazione 110.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Fluorotoluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.