Learn More
o-Hydroxy-Alpha,Alpha-dimethylbenzyl Alcohol, TRC
Codice prodotto. 30408294
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30408294 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30408294 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9413801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico o-Hydroxy-alpha,alpha-dimethylbenzyl Alcohol
CAS 3045-32-7
Formula molecolare C9H12O2
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Hydroxy-alpha,alpha-dimethylbenzenemethanol
InChI Formula InChI=1S/C9H12O2/c1-9(2,11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10-11H,1-2H3
SMILES CC(C)(O)c1ccccc1O
IUPAC Name 2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenol
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Peso formulazione 152.0837