Learn More
o-Iodochlorobenzene, TRC
Codice prodotto. 30404845
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30404845 25 g 25g
30403389 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30404845 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI69440025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico o-Iodochlorobenzene
CAS 615-41-8
Formula molecolare C6H4ClI
Quantità 25 g
Sinonimo 1-Chloro-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-iodobenzene, 2-Chloroiodobenzene, 2-Chlorophenyl Iodide, 2-Iodochlorobenzene, 2-Iodophenyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C6H4ClI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Clc1ccccc1I
IUPAC Name 1-chloro-2-iodobenzene
Molecular Weight (g/mol) 238.45
Peso formulazione 237.9046