Learn More
o-Iodochlorobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | o-Iodochlorobenzene |
| CAS | 615-41-8 |
| Formula molecolare | C6H4ClI |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | 1-Chloro-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-iodobenzene, 2-Chloroiodobenzene, 2-Chlorophenyl Iodide, 2-Iodochlorobenzene, 2-Iodophenyl Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4ClI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccccc1I |
| IUPAC Name | 1-chloro-2-iodobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 238.45 |
| Peso formulazione | 237.9046 |