Learn More
o-Iodohippuric Acid, TRC
Codice prodotto. 30406844
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30406844 1 g -
30395604 10 g 10g
30405649 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30406844 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI7065401G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147-58-0
Formula molecolare C9 H8 I N O3
Molecular Weight (g/mol) 305.07
Sinonimo Glycine, N-(2-iodobenzoyl)-, Hippuric acid, o-iodo- (6CI,8CI), N-(2-Iodobenzoyl)glycine, 2-Iodohippuric acid, N-(o-Iodobenzoyl)glycine, o-Iodohippuric acid
IUPAC Name 2-[(2-iodobenzoyl)amino]acetic acid
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1I
Specifica
Materiale o nome chimico o-Iodohippuric Acid
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H8INO3/c10-7-4-2-1-3-6(7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
Peso formulazione 304.9549