Learn More
O-Isopropyl Ethylthiocarbamate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-Ethyl-O-isopropylthiocarbamate |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13NOS/c1-4-7-6(9)8-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H,7,9) |
| Peso formulazione | 147.0718 |