Learn More
o-Isopropylaniline, TRC
Codice prodotto. 30395020
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395020 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30395020 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI82417025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico o-Isopropylaniline
CAS 643-28-7
Formula molecolare C9H13N
Quantità 25 g
Sinonimo (2-Isopropylphenyl)amine, 1-Amino-2-isopropylbenzene, 2-(1-Methylethyl)aniline, 2-(1-Methylethyl)benzenamine, 2-Aminoisopropylbenzene, 2-Isopropylaniline, 2-Isopropylbenzenamine, [2-(1-Methylethyl)phenyl]amine, o-Aminocumene, o-Aminoisopropylbenzene, o-Cumidine
InChI Formula InChI=1S/C9H13N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7H,10H2,1-2H3
SMILES CC(C)c1ccccc1N
IUPAC Name 2-propan-2-ylaniline
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Peso formulazione 135.1048