missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

O-Methyl Chlorthalidone, TRC

Codice prodotto. 30466363
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30466363 500 mg 500mg
30472292 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30466363 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM265165500MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 96512-76-4
Formula molecolare C15 H13 Cl N2 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 352.793
Sinonimo 2-Chloro-5-(2,3-dihydro-1-methoxy-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide, 2-Chloro-5-(1-methoxy-3-oxo-1-isoindolinyl)benzenesulfonamide
IUPAC Name 2-chloro-5-(1-methoxy-3-oxo-2H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide
SMILES COC1(NC(=O)c2ccccc12)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N

Specifica

Materiale o nome chimico O-Methyl Chlorthalidone
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H13ClN2O4S/c1-22-15(11-5-3-2-4-10(11)14(19)18-15)9-6-7-12(16)13(8-9)23(17,20)21/h2-8H,1H3,(H,18,19)(H2,17,20,21)
Peso formulazione 352.028
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.