Learn More
O-Methyl Chlorthalidone, TRC
Codice prodotto. 30472292
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30472292 50 mg 50mg
30466363 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30472292 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM26516550MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96512-76-4
Formula molecolare C15 H13 Cl N2 O4 S
Molecular Weight (g/mol) 352.793
Sinonimo 2-Chloro-5-(2,3-dihydro-1-methoxy-3-oxo-1H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide, 2-Chloro-5-(1-methoxy-3-oxo-1-isoindolinyl)benzenesulfonamide
IUPAC Name 2-chloro-5-(1-methoxy-3-oxo-2H-isoindol-1-yl)benzenesulfonamide
SMILES COC1(NC(=O)c2ccccc12)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico O-Methyl Chlorthalidone
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H13ClN2O4S/c1-22-15(11-5-3-2-4-10(11)14(19)18-15)9-6-7-12(16)13(8-9)23(17,20)21/h2-8H,1H3,(H,18,19)(H2,17,20,21)
Peso formulazione 352.028