Learn More
O-Methyl Mycophenolate Mofetil (EP Impurity D), TRC
Codice prodotto. 30477281
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30477281 1 mg 1mg
30476209 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30477281 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3205451MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1322681-37-7
Formula molecolare C24 H33 N O7
Molecular Weight (g/mol) 447.52
Sinonimo 4-Hexenoic acid, 6-(1,3-dihydro-4,6-dimethoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-, 2-(4-morpholinyl)ethyl ester, (4E)-, 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4,6-Dimethoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydro-isobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate, Mycophenolate Mofetil Imp. D (EP)
IUPAC Name 2-morpholin-4-ylethyl (E)-6-(4,6-dimethoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate
SMILES COc1c(C)c2COC(=O)c2c(OC)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OCCN3CCOCC3
Specifica
Materiale o nome chimico O-Methyl Mycophenolate Mofetil (EP Impurity D)
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H33NO7/c1-16(6-8-20(26)31-14-11-25-9-12-30-13-10-25)5-7-18-22(28-3)17(2)19-15-32-24(27)21(19)23(18)29-4/h5H,6-15H2,1-4H3/b16-5+
Peso formulazione 447.2257