Learn More
O-Methylisourea hemisulfate, 94%
Codice prodotto. 10591481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10591481 25 g 25g
10347990 250 g 250g
10423645 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10591481 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 233030250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 52328-05-9 | 0·5 H2SO4 | 123.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52328-05-9
Formula molecolare 0·5 H2SO4
Molecular Weight (g/mol) 123.12
Numero MDL MFCD00040594
InChI Key QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-methylisourea hemisulfate, 2-methylisouronium sulfate, o-methylisourea hemisulfate salt, bis methoxymethanimidamide ; sulfuric acid, carbamimidic acid, methyl ester, sulfate 2:1, omi™, o-methylpseudourea sulfate, 0-methylisourea hemisulfate, o-methylisourea hemisulphate, bis 2-methylisouronium sulphate
PubChem CID 11357018
IUPAC Name methyl carbamimidate;sulfuric acid
SMILES COC(=N)N.COC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico O-Methylisourea hemisulfate
Nota nome 94%
CAS min. % 92.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 147°C to 153°C
Intervallo percentuale saggio 94%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare 0·5H2SO4
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L water (20°C)
Peso formulazione 123.12
Percent Purity 94%