Learn More
O-Methylisourea hemisulfate, 99%
Codice prodotto. 11419527
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11419527 50 g 50g
11429527 250 g 250g
11409527 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11419527 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22036.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 52328-05-9 | C4H14N4O6S | 246.238 g/mol
O-Methylisoureahemisulfate is used for the synthesis of fluorouracil antineoplastic and anthelmintic imidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
O-Methylisoureahemisulfate is used for the synthesis of fluorouracil antineoplastic and anthelmintic imidazole.
Solubility
Soluble in organic solvents, water, methanol and ethanol
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52328-05-9
Formula molecolare C4H14N4O6S
Molecular Weight (g/mol) 246.238
Numero MDL MFCD00040594
InChI Key QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-methylisourea hemisulfate, 2-methylisouronium sulfate, o-methylisourea hemisulfate salt, bis methoxymethanimidamide ; sulfuric acid, carbamimidic acid, methyl ester, sulfate 2:1, omi™, o-methylpseudourea sulfate, 0-methylisourea hemisulfate, o-methylisourea hemisulphate, bis 2-methylisouronium sulphate
PubChem CID 11357018
IUPAC Name methyl carbamimidate;sulfuric acid
SMILES COC(=N)N.COC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico O-Methylisourea hemisulfate
Punto di fusione 163°C to 167°C
Quantità 50 g
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in organic solvents,water,methanol and ethanol
Peso formulazione 123.12
Percent Purity 99%