Learn More
O-Methylisourea Hemisulfate, TRC
Codice prodotto. 30473674
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30473674 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30473674 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3132905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico O-Methylisourea Hemisulfate
CAS 52328-05-9
Formula molecolare C2H6N2O.HO2S0.5
Quantità 5 g
Sinonimo Methoxyformamidine Sulfate, O-Methylisourea Hydrogen Sulfate, O-Methylisouronium Sulfate, O-Methylpseudourea Sulfate, Carbamimidic Acid Methyl Ester Sulfate
InChI Formula InChI=1S/2C2H6N2O.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
SMILES COC(=N)N.COC(=N)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC Name methyl carbamimidate;sulfuric acid
Molecular Weight (g/mol) 246.25
Peso formulazione 246.0634