Learn More
O-(N,N-Diethylbut-2-yn-1-amine) Oxybutynin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | O-(N,N-Diethylbut-2-yn-1-amine) Oxybutynin |
| CAS | 2512202-09-2 |
| Formula molecolare | C30 H44 N2 O3 |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | 4-(Diethylamino)but-2-yn-1-yl 2-Cyclohexyl-2-((4-(diethylamino)but-2-yn-1-yl)oxy)-2-phenylacetate |
| InChI Formula | InChI=1S/C30H44N2O3/c1-5-31(6-2)23-15-17-25-34-29(33)30(27-19-11-9-12-20-27,28-21-13-10-14-22-28)35-26-18-16-24-32(7-3)8-4/h9,11-12,19-20,28H,5-8,10,13-14,21-26H2,1-4H3 |
| SMILES | O=C(OCC#CCN(CC)CC)C(OCC#CCN(CC)CC)(C1=CC=CC=C1)C2CCCCC2 |
| Molecular Weight (g/mol) | 480.68 |