Learn More
Alfa Aesar™ O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate, 98+%
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | O-(N-Succinimidyl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate |
| Punto di fusione | 152°C to 154°C |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 411.28 |
| Percent Purity | ≥98% |