Learn More
o-Nitroacetophenone, 95%
Codice prodotto. 10755231 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
20 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50g
20g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10755231 20 g Bottiglia in vetro 20g
10113230 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10755231 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128320200
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 577-59-3 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 577-59-3
Formula molecolare C8H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 165.15
Numero MDL MFCD00007144
InChI Key SUGXZLKUDLDTKX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2'-nitroacetophenone, 1-2-nitrophenyl ethanone, o-nitroacetophenone, ethanone, 1-2-nitrophenyl, 2-acetylnitrobenzene, acetophenone, 2'-nitro, methyl 2-nitrophenyl ketone, unii-52l53k4x3o, ccris 2329, 1-2-nitrophenyl ethan-1-one
PubChem CID 11346
IUPAC Name 1-(2-nitrophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico o-Nitroacetophenone
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 28.0°C to 30.0°C
Punti di ebollizione 159.0°C (16.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4COCH3
Indice di rifrazione 1.5500 to 1.5520
Quantità 20 g
Beilstein 07, 288
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Peso formulazione 165.15
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Nitroacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico