Learn More
o-Nitrocinnamaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10775401 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10775401 5 g Bottiglia in vetro 5g
10346580 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10775401 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128610050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1466-88-2 | C9H7NO3 | 177.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1466-88-2
Formula molecolare C9H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 177.16
Numero MDL MFCD00007188
InChI Key VMSMELHEXDVEDE-HWKANZROSA-N
Sinonimo 2-nitrocinnamaldehyde, 3-2-nitrophenyl acrylaldehyde, o-nitrocinnamaldehyde, trans-2-nitrocinnamaldehyde, 2e-3-2-nitrophenyl prop-2-enal, 2-propenal, 3-2-nitrophenyl, e-3-2-nitrophenyl acrylaldehyde, e-3-2-nitrophenyl prop-2-enal, 3-2-nitrophenyl prop-2-enal, ccris 3775
PubChem CID 5367122
IUPAC Name (E)-3-(2-nitrophenyl)prop-2-enal
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=CC=O)[N+](=O)[O-]
Specifications
Materiale o nome chimico o-Nitrocinnamaldehyde
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 125°C to 129°C
Colore Brown-Yellow to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4CH=CHCHO
Quantità 5 g
Beilstein 07, 358
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 177.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • o-Nitrocinnamaldehyde
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.