Learn More
o-Nitrophenyl b-D-Galactopyranoside, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Nitrophenyl-beta-D-galactopyranoside |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-4-2-1-3-6(7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 301.0798 |