Learn More
O,O'-Dipropanal Ganciclovir, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]propane-1,3-diyl Dipropanoate (Ganciclovir Dipropionate) |
| CAS | 86357-20-2 |
| Formula molecolare | C15 H21 N5 O6 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]propane-1,3-diyl Dipropanoate, Ganciclovir Imp. I (EP), Ganciclovir Dipropionate |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H21N5O6/c1-3-10(21)24-5-9(6-25-11(22)4-2)26-8-20-7-17-12-13(20)18-15(16)19-14(12)23/h7,9H,3-6,8H2,1-2H3,(H3,16,18,19,23) |
| SMILES | CCC(=O)OCC(COC(=O)CC)OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| IUPAC Name | [2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]-3-propanoyloxypropyl] propanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 367.36 |
| Peso formulazione | 367.1492 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?