Learn More
O,O,S-Trimethyl Dithiophosphate, TRC
Codice prodotto. 18031910
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18031910 100 mg 100mg
18062920 50 mg 50mg
18030420 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18031910 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT796690100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2953-29-9
Formula molecolare C3 H9 O2 P S2
Molecular Weight (g/mol) 172.21
Sinonimo Phosphorodithioic acid, O,O,S-trimethyl ester, Methyl phosphorodithioate ((MeO)2(MeS)PS) (6CI), Methyl phosphorodithioate (7CI), O,O,S-Trimethyl dithiophosphate, O,O,S-Trimethyl phosphorodithioate
IUPAC Name dimethoxy-methylsulfanyl-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
SMILES COP(=S)(OC)SC
Specifica
Materiale o nome chimico O,O,S-Trimethyldithiophosphate
Note sul grado di purezza GC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H9O2PS2/c1-4-6(7,5-2)8-3/h1-3H3
Peso formulazione 171.9782
Percent Purity >95%