Learn More
O-Pentylresorufin, TRC
Codice prodotto. 30422953
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30422953 10 mg 10mg
30416533 50 mg 50mg
30427327 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30422953 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP28420010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87687-03-4
Formula molecolare C17 H17 N O3
Molecular Weight (g/mol) 283.32
Sinonimo 7-(Pentyloxy)-3H-phenoxazin-3-one, 7-Pentoxyphenoxazone, 7-Pentoxyresorufin
IUPAC Name 7-pentoxyphenoxazin-3-one
SMILES CCCCCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico O-Pentylresorufin
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C17H17NO3/c1-2-3-4-9-20-13-6-8-15-17(11-13)21-16-10-12(19)5-7-14(16)18-15/h5-8,10-11H,2-4,9H2,1H3
Peso formulazione 283.1208