Learn More
O-((Perfluorophenyl)methyl)hydroxylamine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H4F5NO.ClH/c8-3-2(1-14-13)4(9)6(11)7(12)5(3)10;/h1,13H2;1H |
| Peso formulazione | 248.998 |