Specifica
| Imballaggio | Bottle |
| CAS | 66-71-7 |
| Nomi componenti o analita | o-Phenanthroline |
| Formula molecolare | C12H8N2 |
| Concentrazione | 0.1% w/v |
| InChI Key | DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1 |
| Elemento | o-Phenanthroline |
| IUPAC Name | 1,10-phenanthroline |
| Solvent or Matrix | Water |
| Vedi altri risultati |