Learn More
o-Phenetidine, 99%
Codice prodotto. 10246290 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500mL
5mL
Codice prodotto. 10246290
Marca: Thermo Scientific Acros 233480050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 94-70-2 | C8H11NO | 137.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94-70-2
Formula molecolare C8H11NO
Molecular Weight (g/mol) 137.18
Numero MDL MFCD00007689
InChI Key ULHFFAFDSSHFDA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-phenetidine, 2-aminophenetole, benzenamine, 2-ethoxy, o-ethoxyaniline, 2-ethoxybenzenamine, o-aminophenetole, 2-ethoxyphenylamine, ethoxyaniline, 2-phenetidine, benzenamine, ar-ethoxy
PubChem CID 7203
IUPAC Name 2-ethoxyaniline
SMILES CCOC1=CC=CC=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico o-Phenetidine
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -20.0°C
Colore Red
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 230.0°C to 233.0°C
Punto d'infiammabilità 80°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5OC6H4NH2
Indice di rifrazione 1.5540 to 1.5560
Quantità 5 mL
Indice di Merck 15, 7341
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 137.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Phenetidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.