Learn More
o-Phenylenediamine, 98%
Codice prodotto. 10542911 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10542911 250 g Bottiglia in vetro 250g
10133420 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10553504 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10542911 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 130552500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95-54-5 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-54-5
Formula molecolare C6H8N2
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00007721
InChI Key GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
PubChem CID 7243
ChEBI CHEBI:34043
IUPAC Name benzene-1,2-diamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico o-Phenylenediamine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 100.0°C to 103.0°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 256.0°C to 258.0°C
Punto d'infiammabilità 136°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4(NH2)2
Quantità 250 g
Beilstein 13, IV, 38
Fieser 01,834; 08,393
Indice di Merck 15, 7396
Informazioni di solubilità Solubility in water: 54g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Peso formulazione 108.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Phenylenediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.