Learn More
o-Phenylenediamine dihydrochloride, 99+%
Codice prodotto. 10780721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10780721 25 g Bottiglia in vetro 25g
11975261 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10780721 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 218480250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 615-28-1 | C6H8N2·2HCl | 181.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-28-1
Formula molecolare C6H8N2·2HCl
Molecular Weight (g/mol) 181.07
Numero MDL MFCD00012966
InChI Key RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-phenylenediamine dihydrochloride, o-phenylenediamine dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, dihydrochloride, opd easy-tablets, opd tablets, benzene-1,2-diamine dihydrochloride, usaf ek-678, o-phenylenediamine.2hcl, 1,2-benzenediamine dihydrochloride, 1,2-diaminobenzene dihydrochloride
PubChem CID 11990
IUPAC Name benzene-1,2-diamine;dihydrochloride
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico o-Phenylenediamine dihydrochloride
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 258°C
Colore Pink to Purple
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4(NH2)2·2HCl
Quantità 25 g
Beilstein 13, III, 28
Peso formulazione 181.07
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Phenylenediamine dihydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Phenylenediamine dihydrochloride