Learn More
o-Phenylenediamine, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10422305
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10422305 50 g Amber Glass 50g
10718705 250 g Amber Glass 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10422305 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP253750
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Free Base
  • A chromogenic peroxidase substrate useful for ELISA and other enzyme immunoassays
  • Commonly used as a substrate for horseradish peroxidase (HRP) in ELISAs
  • When oxidized, OPD produces a color change that is detectable by spectrophotometry
  • Color intensity will increase over time as OPD is oxidzed by peroxidase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-54-5
Formula molecolare C6H8N2
Molecular Weight (g/mol) 108.144
InChI Key GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
PubChem CID 7243
ChEBI CHEBI:34043
IUPAC Name benzene-1,2-diamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico o-Phenylenediamine
Punto di fusione 100°C
Colore Cream
Punti di ebollizione 256°C
Imballaggio Amber Glass
Formula lineare C6H4(NH2)2
Quantità 50 g
Indice di Merck 15, 7396
Peso formulazione 108.1
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Phenylenediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.