Learn More
o-Phenylenediamine, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10718705
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10718705 250 g Amber Glass 250g
10422305 50 g Amber Glass 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10718705 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2537250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Free Base
  • Commonly used as a substrate for horseradish peroxidase (HRP) in ELISAs
  • When oxidized, OPD produces a color change that is detectable by spectrophotometry
  • Color intensity will increase over time as OPD is oxidzed by peroxidase
  • A chromogenic peroxidase substrate useful for ELISA and other enzyme immunoassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-54-5
Formula molecolare C6H8N2
Molecular Weight (g/mol) 108.144
InChI Key GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-phenylenediamine, 1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 1,2-diaminobenzene, 2-aminoaniline, o-diaminobenzene, orthamine, o-benzenediamine, opda, ortho-phenylenediamine
PubChem CID 7243
ChEBI CHEBI:34043
IUPAC Name benzene-1,2-diamine
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico o-Phenylenediamine
Punto di fusione 100°C
Colore Cream
Punti di ebollizione 256°C
Imballaggio Amber Glass
Formula lineare C6H4(NH2)2
Quantità 250 g
Indice di Merck 15, 7396
Peso formulazione 108.1
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Phenylenediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.