Specifica
| Materiale o nome chimico | O-Phosphorylethanolamine |
| Nota nome | 98% |
| Punto di fusione | 241.0°C to 243.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (Titration with HClO4) |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Formula lineare | H2NCH2CH2OP(O)(OH)2 |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 04,IV,1415 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. |
| Peso formulazione | 141.06 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- O-Phosphorylethanolamine