Learn More
o-Phthalaldehyde, Serva Electrophoresis™
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| CAS | 643-79-8 |
| Punto di fusione | 54°C to 57°C |
| Intervallo di fusione | 54°C to 57°C |
| Formula molecolare | C8H6O2 |
| Numero MDL | MFCD00003335 |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde |
| InChI Key | ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=CC1=CC=CC=C1C=O |
| IUPAC Name | benzene-1,2-dicarbaldehyde |
| Vedi altri risultati |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.