Learn More
O-Phthalaldehyde, Extra Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10765721 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Glass Jar
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10765721 5 g Glass Jar 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10765721 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore P/3298/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 643-79-8
Punto di fusione 54°C
Colore Yellow
pH 7
Punti di ebollizione 83°C
Imballaggio Glass Jar
Formula molecolare C8H6O2
Numero MDL MFCD00003335
Quantità 5 g
Sinonimo o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
InChI Key ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C=O
IUPAC Name phthalaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 134.13
PubChem CID 4807
ChEBI CHEBI:70851
Peso formulazione 134.13g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Phthalaldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.