Learn More
o-Phthalaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30009684
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009684 1 g 1g
30004576 5 g 5g
30007636 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30009684 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP3842001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 643-79-8
Formula molecolare C8 H6 O2
Molecular Weight (g/mol) 134.13
Sinonimo 1,2-Benzenedicarboxaldehyde, Phthalaldehyde, 1,2-Diformylbenzene, 1,2-Formylbenzene, 1,2-Phthalaldehyde, 2-Formylbenzaldehyde, 2-Phthalaldehyde, Benzene-1,2-dicarbaldehyde, CIDEX OPA, NSC 13394, OP 100S, OP 100SF, Phthalic Aldehyde, Phthalic Dialdehyde, Phthalyldicarboxaldehyde, Phtharal, o-Benzenedicarbaldehyde, o-Diformylbenzene, o-Phthaldialdehyde, o-Phthalic Dialdehyde
IUPAC Name phthalaldehyde
SMILES O=Cc1ccccc1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico o-Phthalaldehyde
Note sul grado di purezza GC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H
Peso formulazione 134.0368
Percent Purity >95%