Learn More
o-Phthaloyl dichloride, 90%, remainder mainly phthalic acid, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10745611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10745611 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10031400 100 mL Glass Bottle 100mL
10157753 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10745611 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131110050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 88-95-9 | Molecular Formula: C8H4Cl2O2 | Molecular Weight: 203.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-95-9
Numero MDL MFCD00000666
InChI Key FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
PubChem CID 6955
IUPAC Name benzene-1,2-dicarbonyl chloride
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico o-Phthaloyl dichloride
Nota nome Remainder mainly phthalic acid
Punto di fusione 12.0°C
Colore Yellow
Densità 1.4000g/mL
Punti di ebollizione 269.0°C to 271.0°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H4Cl2O2
Formula lineare C6H4(COCl)2
Indice di rifrazione 1.5674 to 1.5694
Quantità 5 mL
Beilstein 09, 805
Fieser 01,882; 14,263
Indice di Merck 15, 7487
Gravità specifica 1.4
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether, decomposes in alcohol
Molecular Weight (g/mol) 203.02
Peso formulazione 203.02
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Phthaloyl dichloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenedicarbonyl dichloride