Learn More
Merck O-Ring
Codice prodotto. 10325431 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
25mm Gas Line Filter Holder
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10325431 25mm Gas Line Filter Holder pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10325431 Fornitore Merck N. del fornitore XX4002516
Spedizione stimata: 26-08-2026
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Viton 2-021
Da utilizzare con (apparecchiatura) 25mm Gas Line Filter Holder
Quantità 5 Pack
Product Type O-Ring
Materiale Fluoroelastomer
Diametro (sistema metrico) parte esterna 23.52 mm
Size 2-021