Learn More
Cytiva O-ring
Codice prodotto. 11785185 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
11.3 x 2.4 mm
27.1 x 1.60 mm
6.75 x 1.78 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
11785185 11.3 x 2.4 mm Pezzo
11570854 27.1 x 1.60 mm pezzi 5
11530854 6.75 x 1.78 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11785185 Fornitore Cytiva N. del fornitore 18110497
In stock
Use in aqueous solutions and nearly all organic solvents commonly used in liquid chromatography of macromolecules. Cytiva Life Sciences™ O-rings are made of nitrile rubber.
  • Utilizzabile in soluzioni acquose
  • Quasi tutti i solventi organici
  • Le poche eccezioni sono: idrocarburi clorurati, acetone e altrichetoni, esteri alifatici e fenolo. Non utilizzare soluzioni contenenti oltre il 10% di NaOH, il 10% di HCl, altri acidi minerali forti o acido acetico al 5%
  • In gomma nitrilica (NBR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 2/conf.
Product Type O-Ring
Materiale Gomma perfluorica
Size 11.3 x 2.4 mm